AuftragsverfolgungKontakt
Verdampferkolben | Avantor
Verdampferkolben
500 ml, 29/32 NS, non coated
Artikelnr. 531-1814
Anbieter:   BUCHI
Verdampferkolben
Artikelnr. 531-1814
Anbieter:  BUCHI
Verdampferkolben
Verdampferkolben
500 ml, 29/32 NS, non coated
Preis
95,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Typ:
    non coated
  • Kapazität:
    500 ml
  • Seq:
    54
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.