AuftragsverfolgungKontakt
Verdampferkolben | Avantor
Verdampferkolben
100 ml, 29/32 NS, non coated
Artikelnr. 531-1812
Anbieter:   BUCHI
Verdampferkolben
Artikelnr. 531-1812
Anbieter:  BUCHI
Verdampferkolben
Verdampferkolben
100 ml, 29/32 NS, non coated
Preis
85,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung und dadurch hohe Temperaturbeständigkeit
Für Rotationsverdampfer Rotavapor® R-210/215. Birnenform mit Hülsenschliff NS 29,2/32.
Spezifikationen
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Typ:
    non coated
  • Kapazität:
    100 ml
  • Seq:
    51