AuftragsverfolgungKontakt
Elektroden, 2-Nadel Array | Avantor
Elektroden, 2-Nadel Array
2-Needle Array™, 5 mm Abstand (erfordert 2-Needle Array™ Griff)
Artikelnr. 732-0019
Anbieter:   BTX
Elektroden, 2-Nadel Array
Artikelnr. 732-0019
Anbieter:  BTX
Elektroden, 2-Nadel Array
Elektroden, 2-Nadel Array
2-Needle Array™, 5 mm Abstand (erfordert 2-Needle Array™ Griff)
Preis
317,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
2-Nadel-Array-Elektroden sind nadelartige Elektroden, die speziell für in-vivo-Anwendungen zur Wirkstoffübertragung und Gentransfer konzipiert sind. Die Elektrode besteht aus einem wiederverwendbaren 2-Nadel-Array-Griff sowie sterilen 2-Nadel-Arrays für den Einmalgebrauch.
  • Edelstahl-Elektroden, Griff aus Delrin
  • Einfache, kostengünstige und sichere nicht-virale Technik für in-vivo-Genübertragungen durch direkte Injektion von Plasmid-DNA in den Muskel
Die Elektrode ist in zwei Größen erhältlich. Der 5 mm große 2-Nadel-Array plus Griff ist für die Anwendung bei kleinen Muskelmassen, wie z. B. dem Tibialis der Maus, geeignet. Der 10 mm große 2-Nadel-Array plus Griff ist für die Anwendung bei größeren Muskelmassen, wie z. B. dem Musculus gastrocnemius der Ratte, geeignet.
Generatorkompatibilität: ECM® 830, ECM® 2001
Spannungsbereich: 0 - 500 V
Impulsdauer: 10 µsec bis 99 msec in Phosphatpuffer-Kochsalzlösung
Grifflänge: 8 cm
Nadellänge: 20 mm
Pulse length range: 10 µsec to 99 msec in PBS
Handle length: 8 cm
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    2-Needle Array™, 5 mm Abstand (erfordert 2-Needle Array™ Griff)
  • Seq:
    04