Mikroobjektträger
Product Details & Documents
Microslides have been used for embryo manipulation and cell or protoplast fusion. The Microslide fits on the microscope allowing observation of the alignment and fusion process.
The Microslides are composed of a glass slide and either two strips of stainless steel tubing, which function as electrodes to provide a divergent field, or stainless steel square bars that are set apart at various gaps to provide homogeneous fields.
Generatorkompatibilität: ECM 830 und ECM 2001.
Field type: Divergent (Microslide with 0,5 or 1,0 mm gap) or homogeneous (Microslide with 3,2 or 10,0 mm gap).
Requires square post cables and coaxial banana plug cable, please contact your local Avantor office for further details.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Mikroobjektträger 453-10, Abstand: 10 mm, 2,2 ml*
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.