AuftragsverfolgungKontakt
Probenschöpfer | Avantor
Probenschöpfer
Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss, PTFE/Stahl, 95 mm, 70 mm, 250 ml
Artikelnr. BRND90448
Anbieter:   Brand
Probenschöpfer
Artikelnr. BRND90448
Anbieter:  Brand
Probenschöpfer
Probenschöpfer
Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss, PTFE/Stahl, 95 mm, 70 mm, 250 ml
Preis
188,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sampling dipper with reinforced rim and spout.
  • PTFE handle with steel core
Optional extension rod for increased handle length.
Spezifikationen
  • Ø:
    70 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Bezeichnung:
    Probenahmeschöpfer mit verstärktem Rand und Ausguss
  • Länge:
    95 mm
  • Material:
    PTFE/Stahl
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND90470
    Verlängerungsstange für Probenahmeschöpfer, Länge 600 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 111,00 €