Becher, niedrige Form
2000 ml, 205 mm, 125 mm
Catalog # 213-1565
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
- Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Specifications
- Ext.Ø:125 mm
- Kapazität:2000 ml
- Höhe:205 mm
- Seq:11