AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form | Avantor
Becher, niedrige Form
250 ml, 97 mm, 66 mm
Artikelnr. 213-1560
Anbieter:   Brand
Becher, niedrige Form
Artikelnr. 213-1560
Anbieter:  Brand
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
250 ml, 97 mm, 66 mm
Preis
65,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
  • Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    66 mm
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    97 mm
  • Seq:
    07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.