Becher, niedrige Form
150 ml, 75 mm, 59 mm
Artikelnr. 213-1559
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
- Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
- Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Spezifikationen
- Ext.Ø:59 mm
- Kapazität:150 ml
- Höhe:75 mm
- Seq:06