AuftragsverfolgungKontakt
Becher, niedrige Form
25 ml, 47 mm, 32 mm
Catalog # 213-1554
Supplier:   Brand
Becher, niedrige Form
Catalog # 213-1554
Supplier:  Brand
Becher, niedrige Form
Becher, niedrige Form
25 ml, 47 mm, 32 mm
Price
23,40 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, mit Ausguss.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
  • Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.
Specifications
  • Ext.Ø:
    32 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Höhe:
    47 mm
  • Seq:
    03