AuftragsverfolgungKontakt
Einweg- oder Dreiweghähne | Avantor
Einweg- oder Dreiweghähne
4 mm, 7 mm
Artikelnr. BRND88630
Anbieter:   Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Artikelnr. BRND88630
Anbieter:  Brand
Einweg- oder Dreiweghähne
Einweg- oder Dreiweghähne
4 mm, 7 mm
Preis
45,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Maximal-Druck 1 bar
  • Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Spezifikationen
  • Bohrung Ø:
    4 mm
  • Für Schlauch I-Ø:
    7 mm