Einweg- oder Dreiweghähne
2 mm, 4 mm
Artikelnr. BRND88615
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, mit PP-Hahnknebel
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Maximal-Druck 1 bar
- Können bei 135 °C sterilisiert werden
Mit zwei oder drei angeformten Schlaucholiven.
Spezifikationen
- Bohrung Ø:2 mm
- Für Schlauch I-Ø:4 mm