Eimer, rund
Transparent, 15 L, 340 mm
Catalog # BRND72378
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend.
- Graduiert
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
Universaleimer mit Ausguss, verstärktem Rand und Henkel.
Specifications
- Kapazität:15 L
- Farbe:Transparent
- Höhe:340 mm