AuftragsverfolgungKontakt
Kolophonium
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
  ACRO419175000
Kolophonium
  ACRO419175000
 :  8050-09-7
Kolophonium
Kolophonium
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
 :  8050-09-7
51,30 €
1 * 500 g
 :  Rosin, gum, Rosin, Gum rosin
  •  :8050-09-7
  •  :MFCD00132205
  •  :75…81 °C
  •  :1,1 g/cm³ (20 °C)
  •  :180 °C
  •  :Raumtemperatur
  •  :232-475-7
  • Appearance:
    Almost white to yellow to orange Powder or flakes or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    72 to 83 °C
  • Acid value:
    156 to 182 mg KOH/g
  • Uniformity coefficient:
    ≤1.8
  • Moisture holding capacity:
    53 to 58 % (H+)
  • Total volume capacity:
    ≥1.8 eq/l (H+)
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    500 g