Pyrogallol ACS
Kst.-Flasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Benzene-1,2,3-triol, 1,2,3-Trihydroxybenzene
- CAS Nummer:87-66-1
- Formel:C₆H₆O₃
- MDL-Nummer:MFCD00002192
- Molekulargewicht:126.11 g/mol
- Merck-Index:13,08090
- Siedepunkt:309 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:131…135 °C
- Dichte:1,453 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:201-762-9
- UN:2811
- ADR:6.1,III
Dokumente
ACRO41862
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Melting point:131.0 to 135.0 °C
- Residue after ignition:≤0.005 %
- Chloride (Cl):≤10 ppm
- Sulfate (SO4):≤50 ppm
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (as Pb):≤5 ppm
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g