Papain
Glass bottle, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
CAS No.: 9001-73-4
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:500 g
- Cat. No.:ACRO416765000
- CAS Nr.:9001-73-4
- Form:Cream to light brown Powder
- Enzymname:Papain
- MDL No.:MFCD00131791
- Lagerbedingungen:Refrigerator