Papain
Glass bottle, 10 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
CAS No.: 9001-73-4
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerACRO41676
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
ACRO416760100_TDS_EN ACRO416761000_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle
- VE:10 g
- Cat. No.:ACRO416760100
- CAS Nr.:9001-73-4
- Form:Cream to light brown Powder
- Enzymname:Papain
- MDL No.:MFCD00131791
- Lagerbedingungen:Refrigerator
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.