AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkator-Platten | Avantor
Exsikkator-Platten
PP, 140 mm
Artikelnr. BRND66015
Anbieter:   Brand
Exsikkator-Platten
Artikelnr. BRND66015
Anbieter:  Brand
Exsikkator-Platten
Exsikkator-Platten
PP, 140 mm
Preis
14,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Desiccator plates for glass and plastic desiccators.
  • Central hole measures approximately 20 mm diameter
  • Small perforations measure approximately 5 mm diameter
Spezifikationen
  • Ø:
    140 mm
  • Typ:
    PP
  • Seq:
    04
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.