AuftragsverfolgungKontakt
Exsikkatoren mit Deckel | Avantor
Exsikkatoren mit Deckel
Exsikkator, mit PC-Deckel, PP-Basis und Hahn, 200 DN, 235×240 mm
Artikelnr. BRND65810
Anbieter:   Brand
Exsikkatoren mit Deckel
Artikelnr. BRND65810
Anbieter:  Brand
Exsikkatoren mit Deckel
Exsikkatoren mit Deckel
Exsikkator, mit PC-Deckel, PP-Basis und Hahn, 200 DN, 235×240 mm
Preis
179,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Exsikkatoren mit Polycarbonat-Deckel, PP-Basis und Trockenmittel-Ablage. Belüftungsstopfen mit Rückschlagventil im Deckel. Versiegelung zwischen Deckel und Basis: aus Polychlorbutadienkautschuk (CK), Vakuum-komprimiert.
  • Geringes Gewicht und einfache Handhabung
Spezifikationen
  • Nenngröße:
    200 DN
  • Typ:
    Exsikkator, mit PC-Deckel, PP-Basis und Hahn
  • Ø-A×H:
    235×240 mm
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65804
    Belüftungsstopfen, PC
    Belüftungsstopfen
    Exsikkatoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 21,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Ø
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65820
    Dichtungsring, Polychlorbutadienkautschuk
    150 mm
    Dichtungsring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 12,90 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Ø
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65824
    Dichtungsring, Polychlorbutadienkautschuk
    250 mm
    Dichtungsring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 19,60 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Typ
    Ø
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRND65822
    Dichtungsring, Polychlorbutadienkautschuk
    200 mm
    Dichtungsring
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 16,90 €