Hydroxylammoniumchlorid ACS
Kst.-Flasche, 500 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Hydroxylammoniumchlorid ACS
Artikelnr. ACRO412055000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 5470-11-1
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- CAS Nummer:5470-11-1
- Formel:NH₂OH·HCl
- MDL-Nummer:MFCD00051089
- Molekulargewicht:69.49 g/mol
- Merck-Index:13,04853
- Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:155…158 °C
- Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White Crystalline powder or crystals and/or chunks
- Infrared spectrum:Conforms
- Residue after ignition:≤0.05 %
- Titration with KMnO4:≥96.0 %
- Clarity of alcohol solution:Passes test
- Ammonium (NH4):Passes test
- Iron (Fe):≤5 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm
- Sulfur compounds (as SO4):≤0.005 %
- Titrable free acid:≤0.25 meq/g
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:500 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



