AuftragsverfolgungKontakt
Hydroxylammoniumchlorid ACS | Avantor
Hydroxylammoniumchlorid ACS
Kst.-Flasche, 100 g
Artikelnr. ACRO412051000
Ätzend
Giftig
Gesundheit
Umwelt
Hydroxylammoniumchlorid ACS
Artikelnr. ACRO412051000
CAS Nummer:  5470-11-1
Hydroxylammoniumchlorid ACS
Hydroxylammoniumchlorid ACS
Kst.-Flasche, 100 g
CAS Nummer:  5470-11-1
Preis
48,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
  • CAS Nummer:5470-11-1
  • Formel:NH₂OH·HCl
  • MDL-Nummer:MFCD00051089
  • Molekulargewicht:69.49 g/mol
  • Merck-Index:13,04853
  • Siedepunkt:306 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:155…158 °C
  • Dichte:1,67 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:226-798-2
  • UN:2923
  • ADR:8,III
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Appearance:
    White Crystalline powder or crystals and/or chunks
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Residue after ignition:
    ≤0.05 %
  • Titration with KMnO4:
    ≥96.0 %
  • Clarity of alcohol solution:
    Passes test
  • Ammonium (NH4):
    Passes test
  • Iron (Fe):
    ≤5 ppm
  • Heavy metals (ICP-OES):
    ≤5 ppm
  • Sulfur compounds (as SO4):
    ≤0.005 %
  • Titrable free acid:
    ≤0.25 meq/g
Spezifikationen
  • Packung:
    Kst.-Flasche
  • VE:
    100 g