Laborschalen
652×530×140 mm
Artikelnr. BRND156648
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Verwendungen. Durch die Bodenrillen ideal zum Einsatz als Entwicklerschalen geeignet.
Spezifikationen
- B×T×H:652×530×140 mm