Laborschalen
510×410×120 mm
Artikelnr. BRND156646
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Verwendungen. Durch die Bodenrillen ideal zum Einsatz als Entwicklerschalen geeignet.
Spezifikationen
- B×T×H:510×410×120 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.