Laborschalen
370×310×75 mm
Catalog # BRND156644
Supplier: Brand
Jump to:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Verwendungen. Durch die Bodenrillen ideal zum Einsatz als Entwicklerschalen geeignet.
Specifications
- B×T×H:370×310×75 mm