AuftragsverfolgungKontakt
Laborschalen | Avantor
Laborschalen
300×240×70 mm
Artikelnr. BRND156642
Anbieter:   Brand
Laborschalen
Artikelnr. BRND156642
Anbieter:  Brand
Laborschalen
Laborschalen
300×240×70 mm
Preis
19,90 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, weiß.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Verwendungen. Durch die Bodenrillen ideal zum Einsatz als Entwicklerschalen geeignet.
Spezifikationen
  • B×T×H:
    300×240×70 mm