Laborschalen
225×180×45 mm
Artikelnr. BRND156640
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Glatte Oberflächen für einfache Reinigung
Mit Bodenrillen. Universalschalen für eine Vielzahl von Verwendungen. Durch die Bodenrillen ideal zum Einsatz als Entwicklerschalen geeignet.
Spezifikationen
- B×T×H:225×180×45 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.