Wägeschiffchen
100 ml, 120×90×17 mm, Weiß
Artikelnr. BRND155550
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
- Leichtes und flaches Design
- Wandstärke ca. 0,2 mm
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
BRND155544_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:100 ml
- Farbe:Weiß
- B×T×H:120×90×17 mm