AuftragsverfolgungKontakt
Wägeschiffchen | Avantor
Wägeschiffchen
100 ml, 84×84×24 mm, Weiß
Artikelnr. BRND155542
Anbieter:   Brand
Wägeschiffchen
Artikelnr. BRND155542
Anbieter:  Brand
Wägeschiffchen
Wägeschiffchen
100 ml, 84×84×24 mm, Weiß
Preis
69,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
  • Leichtes und flaches Design
  • Wandstärke ca. 0,2 mm
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Dokumente
Spezifikationen
  • Kapazität:
    100 ml
  • Farbe:
    Weiß
  • B×T×H:
    84×84×24 mm