Wägeschiffchen
7 ml, 45×45×7 mm, Weiß
Artikelnr. BRND155540
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
- Leichtes und flaches Design
- Wandstärke ca. 0,2 mm
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Dokumente
BRND155544_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Kapazität:7 ml
- Farbe:Weiß
- B×T×H:45×45×7 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.