Dextrin
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Dextrin
- CAS Nummer:9004-53-9
- Formel:(C₆H₁₂O₆)n
- MDL-Nummer:MFCD00081554
- Molekulargewicht:180.16 g/mol
- Merck-Index:13,02971
- Dichte:1,45 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:232-675-4
Dokumente
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Sulfated ash:≤0.5 %
- Titration with HClO4:≥96.0 %
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.