Trichterhalter
Funnel holder for a funnel, 1 Trichter
Artikelnr. 241-0343
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß.
Zur Aufnahme von 1 bzw. 2 Trichtern mit einem oberen Außendurchmesser von 50 bis 120 mm. Einfache Montage an Stativstäben mit Außendurchmesser 8 bis 12 mm mittels Quetschverschraubung.
Spezifikationen
- Für:1 Trichter
- Bezeichnung:Funnel holder for a funnel