Scheidetrichter
500 ml, 43 mm
Artikelnr. BRND140006
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, Hahn und Küken aus PTFE, PP-Schraubverschluss.
- Auslaufsicherer Verschluss und Ablasshahn
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Bis auf den Ablasshahn autoklavierbar
- PTFE-Hahn benötigt keine Schmierung
Sehr gut durchscheinend, der Inhalt lässt sich gut beobachten.
Spezifikationen
- Kapazität:500 ml
- Seq:03
- Ø Verschluss:43 mm