AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter | Avantor
Scheidetrichter
250 ml, 33 mm
Artikelnr. BRND140005
Anbieter:   Brand
Scheidetrichter
Artikelnr. BRND140005
Anbieter:  Brand
Scheidetrichter
Scheidetrichter
250 ml, 33 mm
Preis
168,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, durchscheinend, Hahn und Küken aus PTFE, PP-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicherer Verschluss und Ablasshahn
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Bis auf den Ablasshahn autoklavierbar
  • PTFE-Hahn benötigt keine Schmierung
Sehr gut durchscheinend, der Inhalt lässt sich gut beobachten.
Spezifikationen
  • Kapazität:
    250 ml
  • Seq:
    02
  • Ø Verschluss:
    33 mm