AuftragsverfolgungKontakt
Scheidetrichter
125 ml, 28 mm
  BRND140004
 :   Brand
Scheidetrichter
  BRND140004
 :  Brand
Scheidetrichter
Scheidetrichter
125 ml, 28 mm
163,00 €
1 * 1 ST
PP, durchscheinend, Hahn und Küken aus PTFE, PP-Schraubverschluss.
  • Auslaufsicherer Verschluss und Ablasshahn
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Bis auf den Ablasshahn autoklavierbar
  • PTFE-Hahn benötigt keine Schmierung
Sehr gut durchscheinend, der Inhalt lässt sich gut beobachten.
  • Kapazität:
    125 ml
  • Seq:
    01
  • Ø Verschluss:
    28 mm