Doppel-Spatelende
Doppelspatel-Enden, 180 mm, Grün
Artikelnr. BRND139815
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, grün. Diese schlagzähen Spatel sind mit Doppelspatelende oder mit einem Spatel- und einem Löffelende erhältlich.
Spezifikationen
- Farbe:Grün
- Bezeichnung:Doppelspatel-Enden
- Länge:180 mm