Messschaufeln
250 ml, 260 mm
Artikelnr. 231-0338
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, weiß. Mit flachem, abgeschrägtem Ende und verstärktem Griff.
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Das Volumen der Schaufel ist gut sichtbar im Griff eingeprägt
Spezifikationen
- Kapazität:250 ml
- Länge:260 mm