AuftragsverfolgungKontakt
Messschaufeln | Avantor
Messschaufeln
1000 ml, 400 mm
Artikelnr. 231-0114
Anbieter:   Brand
Messschaufeln
Artikelnr. 231-0114
Anbieter:  Brand
Messschaufeln
Messschaufeln
1000 ml, 400 mm
Preis
58,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 6 ST
Product Details & Documents
HDPE, naturfarben. Mit flachem, abgeschrägtem Ende.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Robuste Ausführung
Spezifikationen
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Länge:
    400 mm
  • Seq:
    03