Rührstäbe, PTFE
Rührstab, mit spatelförmigen Enden, PTFE, 8 mm, 250 mm
Artikelnr. BRND136220
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Ø:8 mm
- Bezeichnung:Rührstab, mit spatelförmigen Enden
- Länge:250 mm
- Material:PTFE
- Seq:002