L(+)-Ascorbinsäure ACS
Kst.-Flasche, 100 g
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
L(+)-Ascorbinsäure ACS
Artikelnr. ACRO401471000
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
CAS Nummer: 50-81-7
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- CAS Nummer:50-81-7
- Formel:C₆H₈O₆
- MDL-Nummer:MFCD00064328
- Molekulargewicht:176.13 g/mol
- Merck-Index:13,00837
- Siedepunkt:553 °C (1013 hPa)
- Schmelzpunkt:190…192 °C (Zersetzung)
- Dichte:1,694 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:200-066-2
- REACH:exempt
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
- Appearance:White to light yellow Crystalline powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Titration Iodimetric:≥99.0 %
- Residue after ignition:≤0.1 %
- Specific optical rotation:+20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
- Iron (Fe):≤10 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤20 ppm
Spezifikationen
- Packung:Kst.-Flasche
- VE:100 g