Probengefäße für Technicon® Analyser
For Technicon®-Analyser, 4,0 ml, 38 mm, 17 mm, Beutel mit 1000
Artikelnr. 391-3712
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, klar
Spezifikationen
- Ext.Ø:17 mm
- Verpackt:Beutel mit 1000
- Kapazität:4,0 ml
- Bezeichnung:For Technicon®-Analyser
- Höhe:38 mm
- Seq:03