Probengefäße für Technicon® Analyser
For Technicon®-Analyser, 2,0 ml, 24,9 mm, 14,8 mm, Beutel mit 1000
Artikelnr. BRND115016
Anbieter: Brand
Springe zu:
Product Details & Documents
PS, klar
Spezifikationen
- Ext.Ø:14,8 mm
- Verpackt:Beutel mit 1000
- Kapazität:2,0 ml
- Bezeichnung:For Technicon®-Analyser
- Höhe:24,9 mm
- Seq:02
- Cat. No.:BRND115016