AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen
Kryoboxen
9×9, Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml mit Innen- oder Außengewinde, 132×132×53 mm
Artikelnr. 479-1232
Anbieter:   Brand
Kryoboxen
Artikelnr. 479-1232
Anbieter:  Brand
Kryoboxen
Kryoboxen
9×9, Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml mit Innen- oder Außengewinde, 132×132×53 mm
Preis
66,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 4 ST
Product Details & Documents
PC. Durch den transparenten Deckel kann der Benutzer den Inhalt der Boxen erkennen.
  • Einsatzbereich −196 bis +121 °C (in der Gasphase von flüssigem Stickstoff)
  • Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar), gemäß DIN EN 285
  • Stapelbar
Deckel ist in Quadrate eingeteilt (nummeriert von 1 bis 81 bzw. von 1 bis 100). Die Oberfläche kann zur besseren Identifikation beschriftet werden.
Spezifikationen
  • Fächer:
    9×9
  • Für:
    Kryoröhrchen 1,2 und 2 ml mit Innen- oder Außengewinde
  • Außen B×T×H:
    132×132×53 mm