AuftragsverfolgungKontakt
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Mini-Exsikkator, Basic (6,2 l), 3 Kammern, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
Catalog # 467-0051
Supplier:   Bohlender
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Catalog # 467-0051
Supplier:  Bohlender
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Mini-Exsikkator, Basic (6,2 l), 3 Kammern, 221×214×540 mm, 212×180×162 mm, 2,7 kg
Price
490,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polycarbonat, klar. Jede Kammer hat eine Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter Normaldruckbedingungen.
  • Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
  • Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbarem Behälter geliefert
Ordering information: Shelves must be ordered separately.
Specifications
  • Gewicht:
    2,7 kg
  • Außen B×T×H:
    221×214×540 mm
  • Bezeichnung:
    Mini-Exsikkator, Basic (6,2 l)
  • Innen B×T×H:
    212×180×162 mm
  • Mit:
    3 Kammern
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BOHLV1901-04
    Kartusche, Aluminium, mit verkapseltem Kieselgel, B×T×H 102×53×12 mm
    Mini und Star Exsikkatoren
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 31,20 €
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Für
    Availability
    Price
  • BOHLV1903-04
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Mini desiccators
    Log in for availability
    1 * 5 ST - 21,40 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.