AuftragsverfolgungKontakt
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series | Avantor
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Mini-Exsikkator, Basic (6,2 l), 1 Kammer, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Artikelnr. 467-4105
Anbieter:   Bohlender
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Artikelnr. 467-4105
Anbieter:  Bohlender
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Desiccator cabinets, SICCO Mini Basic series
Mini-Exsikkator, Basic (6,2 l), 1 Kammer, 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Preis
151,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Polycarbonat, klar. Jede Kammer hat eine Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter Normaldruckbedingungen.
  • Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
  • Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbarem Behälter geliefert
Bestellinformation: Shelves must be ordered separately.
Spezifikationen
  • Gewicht:
    0,9 kg
  • Außen B×T×H:
    221×214×183 mm
  • Bezeichnung:
    Mini-Exsikkator, Basic (6,2 l)
  • Innen B×T×H:
    212×180×162 mm
  • Mit:
    1 Kammer
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOHLV1901-04
    Kartusche, Aluminium, mit verkapseltem Kieselgel, B×T×H 102×53×12 mm
    Mini und Star Exsikkatoren
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 31,20 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BOHLV1903-04
    Silica gel, 23 g, Ø×H 41×45 mm
    Mini desiccators
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 ST - 21,40 €