Schläuche, PTFE
10,0 mm, 1,00 mm, 12,0 mm
Catalog # 228-4168
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:12,0 mm
- Schlauch Innen-Ø:10,0 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:21