Schläuche, PTFE
7,50 mm, 1,25 mm, 10,0 mm
Artikelnr. 228-1530
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:10,0 mm
- Schlauch Innen-Ø:7,50 mm
- Wandstärke:1,25 mm
- Seq:47