Schläuche, PTFE
6,00 mm, 1,00 mm, 8,00 mm
Artikelnr. 228-0750
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
BOHLS1810-48_TDS_EN
Datasheet
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:8,00 mm
- Schlauch Innen-Ø:6,00 mm
- Wandstärke:1,00 mm
- Seq:44