AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
Artikelnr. 228-0745
Anbieter:   Bohlender
Schläuche, PTFE
Artikelnr. 228-0745
Anbieter:  Bohlender
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
Preis
16,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Documents
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    5,00 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,00 mm
  • Wandstärke:
    1,00 mm
  • Seq:
    34