Schläuche, PTFE
2,40 mm, 0,40 mm, 3,20 mm
Artikelnr. 228-0744
Anbieter: Bohlender
Springe zu:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Dokumente
BOHLS1810-48_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Schlauch Außen-Ø:3,20 mm
- Schlauch Innen-Ø:2,40 mm
- Wandstärke:0,40 mm
- Seq:31
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.