Schläuche, PTFE
1,60 mm, 0,40 mm, 2,40 mm
Catalog # 228-0741
Supplier: Bohlender
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
- Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Specifications
- Schlauch Außen-Ø:2,40 mm
- Schlauch Innen-Ø:1,60 mm
- Wandstärke:0,40 mm
- Seq:18