AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, PTFE | Avantor
Schläuche, PTFE
1,50 mm, 0,50 mm, 2,50 mm
Artikelnr. 228-4125
Anbieter:   Bohlender
Schläuche, PTFE
Artikelnr. 228-4125
Anbieter:  Bohlender
Schläuche, PTFE
Schläuche, PTFE
1,50 mm, 0,50 mm, 2,50 mm
Preis
5,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 m
Product Details & Documents
PTFE, weiß, durchscheinend.
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, autoklavierbar
  • Frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich, bioverträglich
Diese Schläuche zeichnen sich durch eine antiadhäsive Oberfläche und ihre sehr guten dielektrischen Eigenschaften aus.
Temperaturbeständigkeit: −200 °C bis +260 °C
Dokumente
Spezifikationen
  • Schlauch Außen-Ø:
    2,50 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    1,50 mm
  • Wandstärke:
    0,50 mm
  • Seq:
    15
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.